Merck
SCNY00040
Millipore
Millipore® Steriflip® Vacuum Tubeトップフィルター
pore size 40.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
別名:
Steriflip無菌遠心チューブトップフィルターユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steriflip®
特徴
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包装
pack of 25 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
138 mm
直径
6.4 cm
フィルタ直径
4 cm
ろ過面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
ポアサイズ
40.0 μm pore size
フィッティング
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
輸送温度
ambient
詳細
50 mL遠心チューブ、キャップ付き
概要
Steriflipフィルターユニットは、標準的な50 mL遠心チューブに取り付けて使用できるようにデザインされているため、サンプルを移し替える必要がありません。ろ過するときは、サンプルが入った50 mLの遠心チューブにユニットを取り付け、ひっくり返して真空にするだけです。終了したら、ろ液は、取り付けられている50 mLの遠心チューブに回収されます。
細胞単離に理想的な新しい孔径
Steriflipナイロンネットフィルターには現在、40、60、100µ mの孔径があり、幹細胞、心筋細胞、神経組織と骨格組織を取り扱う際に理想的です。真空支援閉鎖系オプションは、大量の細胞関連物質の迅速な分離と回収率向上を可能にしながら、サンプルの無菌性を確保します。
Steriflip®フィルターユニットでは、サンプルの移し替え時の面倒な注入操作が不要です。サンプルが入った50 mLの遠心チューブに直接ユニットを取り付け、ひっくり返して真空にします。ろ液は、取り付けられている50 mLの遠心チューブに回収されます。Steriflipフィルターには、細胞単離に理想的なさまざまな孔径があります孔径40、60、100 µmのナイロンネットフィルターがあり、幹細胞、心筋細胞、神経組織と骨格組織を取り扱う際に理想的です。真空支援閉鎖系は、効率的な回収のために大量の細胞関連物質を迅速に分離しながら、サンプルの無菌性を確保します。
特長・利点
•シンプルな真空支援閉鎖系により、面倒なサンプルの移し替えが不要
•さまざまな孔径のナイロンネットフィルターを用いて細胞デブリから細胞を単離
•少量バッチの培地の滅菌に理想的
•標準的な50 mL遠心チューブに取り付け可能で、不要な用品、時間、漏出リスクを削減
アプリケーション
水溶液の滅菌(最高50 mL)、少量バッチの培地の無菌ろ過、タンパク質量や低分子成分の多いバッファーの無菌ろ過、細胞単離
アプリケーション
研究用途に 限ります。
無菌、処理容量50 mL、孔径40.0 µm、親水性ナイロンネットメンブレン、放射線照射滅菌済み
原理
真空
物理的形状
色コード:透明
調製ノート
滅菌法
ガンマ線照射
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Vahan Serobyan et al.
eLife, 9 (2020-01-18)
Transcriptional adaptation is a recently described phenomenon by which a mutation in one gene leads to the transcriptional modulation of related genes, termed adapting genes. At the molecular level, it has been proposed that the mutant mRNA, rather than the
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.