Merck
SCNY00020
Millipore
Steriflip®滅菌遠心チューブ上部フィルターユニット
pore size 20.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
別名:
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
Steriflip®
特徴
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包装
pack of 25 ea
パラメーター
45 °C max. temp.
テクニック
sterile filtration: suitable
H
138 mm
キャパシティ
50 mL
直径
6.4 cm
フィルタ直径
4 cm
ろ過面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
ポアサイズ
20.0 μm pore size
フィッティング
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
輸送温度
ambient
詳細
Steriflip®フィルターユニットは、標準的な50 mL遠心管で作業できるように設計されており、サンプルの移し替えを必要としません。水溶液(最大50 mL)の滅菌、少量培地のろ過滅菌、高価なタンパク成分や低分子成分を含むバッファーのろ過滅菌、細胞の分離に有用です。
アプリケーション
研究専用
Steriflip®滅菌遠心チューブ上部フィルターユニットは、以下の用途に使用されています:
  • セルローディングと画像取得
  • 成体マウス網膜由来の網膜神経節細胞(RGC)およびアマクリン細胞(AC)の単離と培養
  • 消化後の腫瘍細胞の分離
特徴および利点
  • 単純な真空補助閉鎖系により煩雑なサンプルの移し替えは不要
  • さまざまな孔径のナイロン製ネットフィルターを用いて細胞残屑から細胞を分離可能
  • 少量の培地の滅菌に最適
  • 標準的な50 mL遠心管に取り付けて、不要な材料、時間、流出のリスクを排除
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Stephen K Jones et al.
Bio-protocol, 8(7) (2018-05-18)
Whole-lifespan single-cell analysis has greatly increased our understanding of fundamental cellular processes such as cellular aging. To observe individual cells across their entire lifespan, all progeny must be removed from the growth medium, typically via manual microdissection. However, manual microdissection
Bing Guo et al.
Animal models and experimental medicine, 1(2), 134-142 (2019-03-21)
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer in males and the second in females worldwide in 2012. In the past 20 years, strong evidence suggests that cancer stem cells are the main culprit of cancer metastasis, chemotherapy resistance
Yong H Park et al.
PloS one, 15(12), e0242426-e0242426 (2020-12-08)
Cell culture is widely utilized to study the cellular and molecular biology of different neuronal cell populations. Current techniques to study enriched neurons in vitro are primarily limited to embryonic/neonatal animals and induced pluripotent stem cells (iPSCs). Although the use