Merck
ラボ用ファネル
ガラス分液ファネル
ラボ用ファネルは、化学実験や他の科学実験において、液体や粉末を開口部が狭い容器に注ぎ込むために使用されます。一般にガラスやプラスチック製であり、その用途に応じてさまざまな形状とサイズで販売されています。ブフナーファネルは真空ろ過に、分液ファネルは非混和性液体の分離に用いられます。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
粉末用ファネル
粉末用ファネルは、乾燥粉末や顆粒状物質を、開口部が小さい容器(ボトル、バイアル、試験管など)に注ぎ入れるように特化したものです。通常は内径が大きく、粉末をすばやく注ぎ入れることができます。粉末用ファネルの設計は、容器から小さな開口部に粉末を直接注ぎ入れる際に生じるこぼれ、無駄、汚染を最小限に抑えることを目的としています。
Sterileware™粉末用ファネル
γ線照射済み、滅菌済みで、角度は60°、口径の大きな脚部を有するファネルです。滅菌サンプリングツールを用いて滅菌容器内に粉末や顆粒を移すのに適しています。FDAグレードのポリプロピレン製で、食品、医薬品、化粧品での使用に安全です。
Synthware™粉末用ファネル
ホウケイ酸ガラス製で、標準的な先細形状の内部ジョイントが付いているため、確実に密閉する必要があるすりガラスネック付き容器に粉末を移すのに理想的です。マルチネックフラスコで使いやすくするために、側面が平らになっているタイプ、または60度の偏芯があるタイプもご用意しています。
Eco-smartFunnel™使い捨て紙製ラボ用ファネル
環境にやさしい粉末用ファネルです。クレーコート厚紙でできており、プラスチックファネルの理想的な代替品です。ほぼすべての粘性の液体または粉末に使用可能であり、交差汚染の低減に役立ちます。注ぎ口はカスタマイズ可能で、柔軟性がきわめて高くなっています。
添加/滴下用ファネル
添加または滴下用ファネルは、有機化学や無機化学の実験、医薬品研究や付加反応のバイオテクノロジー研究において一般に使用されています。長い円筒形で、通常はガラス製です。添加用ファネルは通常、すりガラスジョイントを介してフラスコまたは反応容器に取り付けられ、ファネルの底にある活栓またはバルブを通じて試薬を反応混合物にゆっくりと添加します。これにより試薬の正確な添加が可能となり、反応条件の制御が可能になります。
Ace添加用ファネル
Ace添加用ファネルには、角度のついた活栓を備えており、操作が容易です。長いガラス製本体、均圧アーム、ダブルスケール目盛り、精密なニードルバルブ調節機能を備えています。さらに、ねじ式活栓であるため、添加プロセス中に漏れが生じません。
Duran®滴下用ファネル
滴下用ファネルは、添加用ファネルの一種で、反応混合物に対する液体の正確かつ均一な添加が可能になります。Duran滴下用ファネルは、目盛り付きで、すりガラステーパージョイントと保持装置を備えた活栓が付いています。反応容器内の陰圧と陽圧を防ぐための下端の均圧チューブ付き/無しのタイプをご用意しています。
分液ファネル
分液ファネルは、油と水など、密度の異なる非混和性の液体を分離するために一般に使用されるラボウェアの一種です。通常はガラス製で、2種類の液体を分離できるように底に三方活栓のある円錐形をしています。非混和性の液体の混合物を分液ファネルに添加し、静置した後、活栓を開けて下層の液体を排出します。2つの液体が完全に分離するまでこのプロセスを繰り返すことができます。分液ファネルは、反応混合物からの化合物の抽出など有機化学、また化学薬品の精製のための工業工程において、一般に使用されています。
Synthware™ Sure-Grip分液ファネル
球形の分液ファネルで、ストッパーネックが長く、ファネル本体と活栓の間の部分は直線で、振とうするときにしっかりと握ることが可能であり、また、固定にも役立ちます。PTFE活栓付きのタイプがあり、PTFE製かガラス製の栓を選択できます。
Ace Squibb分液ファネル
欧州のSquibb社式の円錐形ファネルで、振とうさせたり輸送したりする際の栓の落下を防ぐために、液漏れしないロック栓が付いています。底面が非常に狭くなっているため、液流をより細かく制御できます。
BRAND®分液ファネル
BRAND®分液ファネルは、ポリプロピレン製であるため観察時に内容物をはっきりと確認可能です。PTFE活栓付きの円錐形のファネルです。121°Cでオートクレーブ可能です。
Nalgene®分液ファネル
Nalgene®分液ファネルはポリプロピレン製でTFE活栓が付いており、そのままの状態で潤滑剤を必要としません。広範な分離対象溶液との適合性に優れています。
ブフナーファネル
ブフナーファネルは、磁器製、ガラス製、またはプラスチック製です。真空ポンプとフリットガラスディスクまたはろ紙と組み合わせて使用し、化学薬品混合物中の液体から固体を速やかに分離できます。ブフナーファネルは平らな多孔性ベースを備えており、これがフリットディスクやろ紙の支持体として機能します。混合液をファネルに注ぎ、下から真空をかけて液体をフィルターに通過させ、後に固体を残します。このプロセスは、化学実験における化合物や不純物の分離およびろ過のために、ラボで一般に用いられています。Sciencewareブフナーファネルはポリプロピレン製または高密度ポリエチレン製です。この一体型ブフナーファネルは密閉性の高い、粗多孔性のポリエチレン製フィルタープレートを備えており、真空下での良好な保持と高流量が実現しています。ろ紙の有無にかかわらず使用できます。
Coors™ブフナーファネル
Coors™ブフナーファネルは艶出し加工の磁器製で、多孔性プレートが固定されています。
Synthware™ブフナーファネル
ホウケイ酸ガラス製のブフナーファネルです。密閉性の高い多孔性ガラスディスクを備えており、選択したろ材を支持します。この設計により、フリットディスクの汚染問題と、セラミックの不透明性の問題が解決されます。
加圧フィルターファネル
加圧フィルターファネルは上部で密閉されています。通常はガラス製で、一端にフリットガラスフィルター、他端にシールを備える円筒形の管で構成されています。ラボにおいて、懸濁した固体を液体から分離するために一般に使用されています。固体はフリットガラスフィルターで保持され、液体はフィルターを通過してフラスコや他の容器に回収できます。加圧フィルターファネルは、他の種類のフィルターを目詰まりさせる可能性のある大量の液体や非常に微細な粒子をろ過するのに特に有用です。
Aldrich®加圧フィルターファネル
Aldrich®加圧フィルターファネルはガラス製で、ファネル、キャップ、ピンチクランプが付属しています。不活性ガス下で、空気や湿気感受性の化合物の迅速なろ過に有用です。
Ace加圧フィルター/乾燥ファネル
Ace加圧フィルター/乾燥ファネルは、不活性ガスまたは単純な圧力フィルターファネルを用いて空気感受性化合物を乾燥させるために使用されます。キャップを本体に接続してより大きな開口部を提供するための、Oリングジョイントが付属しています。ジョイントはピンチクランプで固定します。この独自の設計により、圧力または真空を交互/同時に加えることできるため、高速ろ過や乾燥が可能になります。