Merck
GPWP04700
Millipore
PESメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
Millipore Express PLUSメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
Millipore
パラメーター
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
フィルタ直径
47 mm
厚さ
160-185 μm
不純物
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
ポアサイズ
0.22 μm pore size
泡立ち点
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millipore Express PLUSメンブレンは、組織培養培地、添加物、緩衝液、およびその他の水溶液の超高速ろ過をもたらします。この高スループットで低タンパク質結合のメンブレンは、メルクの数多くのすぐに使用できる滅菌ろ過デバイスにも使用されています。
特徴および利点:
•超高速ろ過と高スループットにより処理時間を短縮します
•滅菌ろ過用途向けにオートクレーブ、エチレンオキサイド、ガンマ線照射で滅菌できます
用途:
滅菌ろ過、緩衝液ろ過、組織培養培地ろ過
フィルターコード:GPWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 滅菌ろ過
  • バッファーろ過
  • 組織培養培地ろ過
  • PFAS分析試験(LC-MS)用サンプルろ過
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GPWP04700:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kasia Piwosz et al.
mSphere, 5(2) (2020-03-07)
High-throughput sequencing (HTS) of gene amplicons is a preferred method of assessing microbial community composition, because it rapidly provides information from a large number of samples at high taxonomic resolution and low costs. However, mock community studies show that HTS
資料
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
EPA method 537.1を用いた水サンプルのPFAS試験におけるMillex® PESシリンジフィルターのバリデーション。