詳細
分析用ステンレス製フィルターホルダーは、細菌学的または粒子状汚染分析用のサンプルの真空ろ過用に設計されています。
特長&利点:
•3 種類の直径と4 種類のファネルサイズを用意して、250 mL までのサンプルに対応します
• 250 mL ファネル付きホルダーはファネルのフタを備え、付属品のフィルターユニットを使用すれば通気できます
• オートクレーブ滅菌または火炎滅菌が可能です
用途:
細菌学的汚染または粒子汚染の分析
分析用フィルターホルダー
XF2004710 100 mL フィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
XF2004725 250 mL フィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
XX1002540 50 mL フィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
XX1002540 用交換部品:
XX1002503:スプリングクランプ、25 mm、アルミニウム製
XX1002535:継手、PTFEコーティング
XX1002542:25 mmフィルターホルダー用ベースアセンブリ
XX2004718:No. 8栓、9.5 mm(3/8 in.)穴、シリコン製
XX5002501:サポートスクリーン、25 mm、ステンレススチール製
XF2004710およびXF2004725の交換部品:
XF2004755:ステンレススチール製ファネル、100 mL
XF2004756:ステンレススチール製ファネル、250 mL
Xf2004758:ステンレススチール製サポートフリット
XX1004703:スプリングクランプ、47 mm、アルミニウム製
XX1004708:No. 8穴開き栓、シリコン製
付属品
SLFG02550:Millexシリンジフィルター、Fluoropore® PTFE、疎水性、非滅菌、25 mm
XX1004705:真空ろ過用フラスコ、1 L
XX1004744: 真空ろ過用フラスコ、4 L
XX7100004:チューブ、内径3/16 in.×140 cm、シリコン製
特長&利点:
•3 種類の直径と4 種類のファネルサイズを用意して、250 mL までのサンプルに対応します
• 250 mL ファネル付きホルダーはファネルのフタを備え、付属品のフィルターユニットを使用すれば通気できます
• オートクレーブ滅菌または火炎滅菌が可能です
用途:
細菌学的汚染または粒子汚染の分析
分析用フィルターホルダー
XF2004710 100 mL フィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
XF2004725 250 mL フィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
XX1002540 50 mL フィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
XX1002540 用交換部品:
XX1002503:スプリングクランプ、25 mm、アルミニウム製
XX1002535:継手、PTFEコーティング
XX1002542:25 mmフィルターホルダー用ベースアセンブリ
XX2004718:No. 8栓、9.5 mm(3/8 in.)穴、シリコン製
XX5002501:サポートスクリーン、25 mm、ステンレススチール製
XF2004710およびXF2004725の交換部品:
XF2004755:ステンレススチール製ファネル、100 mL
XF2004756:ステンレススチール製ファネル、250 mL
Xf2004758:ステンレススチール製サポートフリット
XX1004703:スプリングクランプ、47 mm、アルミニウム製
XX1004708:No. 8穴開き栓、シリコン製
付属品
SLFG02550:Millexシリンジフィルター、Fluoropore® PTFE、疎水性、非滅菌、25 mm
XX1004705:真空ろ過用フラスコ、1 L
XX1004744: 真空ろ過用フラスコ、4 L
XX7100004:チューブ、内径3/16 in.×140 cm、シリコン製
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.