Merck
SYMBTBG01
Millipore
シリコン製ドレインチューブ 
Accessory for Steritest® Symbio pumps, 1.5 meters
別名:
ホース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
物質
silicone
認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
メーカー/製品名
Steritest®
入力
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Compact Pump
for use with Steritest® Equinox Isofit Pump
for use with Steritest® Equinox Pump
for use with Steritest® Integral Pump
standard for VHP
輸送温度
ambient
詳細
シリコン製ドレインチューブはSTERITEST® Symbioポンプ向けの付属品です。ドレインチューブの一方の端はポンプのドレイントレイに接続され、もう一方の端は廃棄容器またはアイソレーターテーブルドレイン(ポンプのバージョンによって異なります)の中に直接配置されます。高圧蒸気滅菌が可能です(121°Cで30分または134°Cで10分)。
アプリケーション
シリコン製ドレインチューブはSTERITEST® Symbioポンプ向けの付属品であり、廃液処理に使用されます。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany