Merck
G7776
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
タイプ
Grade I
フォーム
liquid
濃度
70% in H2O
テクニック
electron microscopy: suitable (fixative)
colorless
溶解性
water: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタルアルデヒドは、電子顕微鏡で使用される固定剤です。急速に浸透する固定剤であり、高価で毒性のある緩衝化された四酸化オスミウムの代替品となります。グルタルアルデヒドには、3つのメチレンブリッジで区切られた2つのアルデヒド基が含まれています。アミノ基同士のタンパク質架橋を媒介します。
アプリケーション
グルタルアルデヒド溶液は、電子顕微鏡研究に用いるための遺伝子導入された付着性サル腎線維芽(COS-7)細胞や 、超解像(SR)実験用のヒト骨肉腫(U2OS)細胞 、そして、走査型電子顕微鏡(SEM)研究用のヒドロゲルの固定に使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G7776-10ML:4548173949437
G7776-BULK:
G7776-VAR:
G7776-10X10ML:4548173949444
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
BRCA2 controls DNA: RNA hybrid level at DSBs by mediating RNase H2 recruitment
D?Alessandro G, et al.
Nature Communications, 9(1), 5376-5376 (2018)
Formaldehyde, formalin, paraformaldehyde and glutaraldehyde: what they are and what they do
Kiernan JA
Microscopy today, 8(1), 8-13 (2000)
Poly (Ethylene Glycol)-Crosslinked gelatin hydrogel substrates with conjugated bioactive peptides influence endothelial cell behavior
Su J, et al.
Biomaterials, 201(1), 99-112 (2019)
Proteomic identification of FHL1 as the protein mutated in human reducing body myopathy
Schessl J, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 118(3), 904-912 (2008)
Ming Fang et al.
BMC neuroscience, 16, 84-84 (2015-11-27)
Scutellarin, an anti-inflammatory agent, effectively suppressed microglia activation in rats with middle cerebral artery occlusion (MCAO). Robust microglia activation, acute in onset, was followed by astrogliosis. This study was aimed to determine if scutellarin would also affect the reactive astrocytes
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.