Merck
8.14393
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
(50% solution in water) for synthesis
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
NACRES:
NA.22
bp:
100.7 °C/1013 hPa
蒸気圧:
22 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
22 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
395 °C
濃度
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
動粘度
12.75 cSt(25 °C)
bp
100.7 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (hydrogensulfit methode): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C