Merck
G7526
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
Grade I, 8% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
タイプ
Grade I
形状
liquid
濃度
8% in H2O
テクニック
electron microscopy: suitable (fixative)
colorless
溶解性
water: soluble at 20 °C
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ITO 電極を用いた光透過性かつ柔軟なグルコースセンサー:この論文では、医療診断における性能とユーザビリティの向上を目的とした、酸化インジウムスズ(ITO)電極を用いた革新的な光透過性かつ柔軟なグルコースセンサーの設計と試験について説明しています(Mitsubayashi K et al., 2003)。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G7526-BULK:
G7526-10X10ML:4548173949420
G7526-10ML:4548173949413
G7526-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irene Costantini et al.
Scientific reports, 5, 9808-9808 (2015-05-08)
Extensive mapping of neuronal connections in the central nervous system requires high-throughput µm-scale imaging of large volumes. In recent years, different approaches have been developed to overcome the limitations due to tissue light scattering. These methods are generally developed to
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Andri K Riau et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(5), 3186-3194 (2014-04-26)
To compare flap adhesion strength, stromal bed quality, and tissue responses after flap preparation using nJ- and μJ-energy level femtosecond lasers. All corneal flaps were created by either VisuMax laser (μJ-energy level) or femto-LDV (nJ-energy level). Flap adhesion strength in
Jamie Hinks et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1949-1958 (2015-01-13)
The modification of microbial membranes to achieve biotechnological strain improvement with exogenous small molecules, such as oligopolyphenylenevinylene-conjugated oligoelectrolyte (OPV-COE) membrane insertion molecules (MIMs), is an emerging biotechnological field. Little is known about the interactions of OPV-COEs with their target, the
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.