Merck
75633
Sigma-Aldrich
四酸化オスミウム 溶液
suitable for electron microscopy, 2% in H2O
別名:
Osmium(IV) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OsO4
CAS番号:
分子量:
254.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
solution
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
2% in H2O
テクニック
electron microscopy: suitable
colorless to yellow
密度
1.0 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI Key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
四酸化オスミウム(OsO4)は、オスミウムとも呼ばれる四面体対称重分子です。組織病理学検査室における生体分子成分の検査に主に用いられる電子顕微鏡の色素、かつ非凝集固定剤です。脂質の保存を確実にするため、サンプルを四酸化オスミウムで後固定します。
アプリケーション
四酸化オスミウム溶液は電子顕微鏡観察における固定液として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
四酸化オスミウムはオスミウムとも呼ばれ、主に組織の二次固定に用いられます。この分子は脂質と反応し、脂肪酸の不飽和結合を酸化します。この反応によって生体試料の密度とコントラストが高まります。正常組織にオスミウムが存在すると黒色に変化し、裸眼で確認できます。また、電子顕微鏡観察における媒染剤(後の段階で染料または色素と結合する分子)として使用でき、鉛染色を増強します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75633-VAR:
75633-1EA:
75633-1EA-BULK:
75633-2ML:4548173353258
75633-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regulation of nitric-oxide production in hemocytes of the ascidian Phallusia nigra.
de Barros CM, et al.
Nitric Oxide, 38, 26-26 (2014)
3-acetylpyridine-induced degeneration in the adult ascidian neural complex: Reactive and regenerative changes in glia and blood cells.
Medina BN, et al.
Developmental neurobiology, 75, 877-877 (2015)
Electron Microscopy: Principles and Techniques for Biologists (1999)
Bianca N S P Medina et al.
Developmental neurobiology, 75(8), 877-893 (2014-12-09)
Ascidians are interesting neurobiological models because of their evolutionary position as a sister-group of vertebrates and the high regenerative capacity of their central nervous system (CNS). We investigated the degeneration and regeneration of the cerebral ganglion complex of the ascidian
Carsten Købler et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(16), 3863-3873 (2014-01-23)
Ultrastructural characterisation is important for understanding carbon nanotube (CNT) toxicity and how the CNTs interact with cells and tissues. The standard method for this involves using transmission electron microscopy (TEM). However, in particular, the sample preparation, using a microtome to