About This Item
化学式:
OsO4
CAS番号:
分子量:
254.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
おすすめの製品
詳細
OsO4 (4wt% in H2O)は、有機合成、特にヒドロキシル化反応で広く使用されています。また、アルケンの酸化的開裂にも関与します。
アプリケーション
- 大型生物サンプルの In situ X 線支援電子顕微鏡染色。: この研究では、X 線支援電子顕微鏡染色に四酸化オスミウム溶液を使用し、大型生物サンプルの視覚化を強化する方法を検討しています(Ströh et al., 2022)。
- サンショウウオ白血球の細胞化学的ペルオキシダーゼ反応への電子顕微鏡の応用。: 電子顕微鏡で四酸化オスミウム溶液を使用すると、サンショウウオ白血球のペルオキシダーゼ反応の細胞化学的分析が強化され、鮮明で詳細な画像が得られます(MITSUI, 1960)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251755-2ML-PW:
251755-VAR:
251755-2ML:4548173934167
251755-5ML-PW:
251755-5ML:4548173934174
251755-BULK:
251755-10ML:4548173934150
251755-10ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric induction in the reaction of osmium tetroxide with olefins.
Hentges SG and Barry Sharpless K.
Journal of the American Chemical Society, 102(12), 4263-4265 (1980)
On stereochemistry of osmium tetroxide oxidation of allylic alcohol systems: empirical rule.
Cha JK, et al.
Tetrahedron Letters, 24(37), 3943-3946 (1983)
Kinetics of Oxidation of Some Fluoroquinolones by Hexacyanoferrate (III) in Alkaline Medium.
Diab N, et al.
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 34(2), 1388-1388 (2013)
Yukihiko Sugita et al.
The Journal of general virology, 92(Pt 11), 2485-2493 (2011-07-29)
Negatively stained influenza virions sometimes show irregular morphology and are often referred to as pleomorphic. However, this irregular morphology has not been visualized when ultrathin-section transmission and scanning electron microscopies are used. This study focused on the effects of ultracentrifugation
F Wyss et al.
Veterinary pathology, 52(6), 1235-1242 (2015-01-27)
Pododermatitis is frequent in captive flamingos worldwide, but little is known about the associated histopathologic lesions. Involvement of a papillomavirus or herpesvirus has been suspected. Histopathologic evaluation and viral assessment of biopsies from 19 live and 10 dead captive greater