Merck
C0250
Sigma-Aldrich
カコジル酸ナトリウム 三水和物
≥98%
別名:
カコジル酸 ナトリウム塩 三水和物, ジメチルアルシン酸 ナトリウム塩, ジメチルアルソン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
CAS番号:
分子量:
214.03
Beilstein:
3702348
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
pH
5.1-7.4
pKa (25 °C)
6.27
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
ADME/TOX
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カコジル酸ナトリウムは、in vivoで代謝により無機三価ヒ素を生成する、有機ヒ素化合物です。カコジル酸ナトリウムは、毒性学的研究においてヒ素の供給源として使用されています。バッファーとして使用され、有効なpH緩衝域は5.1~7.4です。顕微鏡観察では、カコジル酸の緩衝能によって、組織固定から生じると考えられる過剰な酸性度が抑制されます。
アプリケーション
カコジル酸ナトリウム三水和物は、電子顕微鏡法のための固定液の安定化に使用されています。ヌクレオシドジホスファターゼ法を実施するためのビブラトーム切片の採取にも使用されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0250-500G:4548173190013
C0250-250G:4548173189994
C0250-BULK:
C0250-100G:4548173189970
C0250-10G:4548173189987
C0250-VAR:
C0250-25G:4548173190006
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cytotoxic effect of three arsenic compounds in HeLa human tumor and bacterial cells
Abdullaev F, et al.
Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 493(1), 31-38 (2001)
Imaging myelinated nerve fibres by confocal fluorescence microscopy: individual fibres in whole nerve trunks traced through multiple consecutive internodes
Reynolds RJ, et al.
Journal of Neurocytology, 23(9), 555-564 (1994)
Subcellular adaptation of the human diaphragm in chronic obstructive pulmonary disease
Orozco LM, et al.
The European Respiratory Journal, 13(2), 371-378 (1999)
A pre-embedding technique for immunocytochemical visualization of cathepsin D in cultured cells subjected to oxidative stress
Roberg K and Ollinger K
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 46(3), 411-418 (1998)
Tania Limongi et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 84-84 (2020-03-03)
Polycaprolactone (PCL) is a biocompatible and biodegradable polymer widely used for the realization of 3D scaffold for tissue engineering applications. The hot embossing technique (HE) allows the obtainment of PCL scaffolds with a regular array of micro pillars on their