Merck
75632
Sigma-Aldrich
四酸化オスミウム 溶液
suitable for electron microscopy, 4% in H2O
別名:
Osmium(IV) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OsO4
CAS番号:
分子量:
254.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム:
solution
フォーム
solution
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
4% in H2O
テクニック
electron microscopy: suitable
colorless to yellow
pH
6.0-8.0
密度
1.0 g/mL at 20 °C
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI Key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
走査型および透過型電子顕微鏡法の固定液として、四酸化オスミウム溶液が使用されています。
生物化学的/生理学的作用
四酸化オスミウムはオスミウムとも呼ばれ、主に組織の2次固定剤として使用されます。本分子は脂質部分と反応し、脂肪酸の不飽和結合の酸化を担います。この反応により、生体サンプルに密度とコントラストが加わります。正常な組織では、オスミウムが存在すると、正常な眼で見ることができる強い黒い染色をもたらします。さらに、電子顕微鏡検査法の媒染剤(後期段階で染色剤または染料と結合する分子)として使用できるため、鉛染色が増強されます。
包装
5 mL:アンプル入り
10 mL:アンプル入り
その他情報
四酸化オスミウムには有害性があるため、この薬品を使用するときにはアンプルオープナーを使用することを推奨します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75632-BULK:
75632-10ML:4548173946023
75632-VAR:
75632-5ML:4548173946030
75632-10ML-BULK:
75632-5ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antibacterial effect of component of Terminalia muelleri Benth. Against Staphylococcus aureus.
International Journal of Pharmaceutics, 6, 407-412 (2010)
Histological-MRI correlation in the primary motor cortex of patients with amyotrophic lateral sclerosis.
Meadowcroft MD, et al.
Journal of Magnetic Resonance Imaging : JMRI, 41, 665-665 (2015)
Bozzola JJ and Russell LD
Electron Microscopy: Principles and Techniques for Biologists (1999)
G C Glikin et al.
Nucleic acids research, 12(3), 1725-1735 (1984-02-10)
Supercoiled plasmids Col E1 and cDm 506 (a Col E1 derivative carrying the D. melanogaster histone gene repeat) were treated with OsO4 in presence of pyridine and the reaction products were analyzed using different approaches. Gel electrophoresis showed that OsO4
F Wyss et al.
Veterinary pathology, 52(6), 1235-1242 (2015-01-27)
Pododermatitis is frequent in captive flamingos worldwide, but little is known about the associated histopathologic lesions. Involvement of a papillomavirus or herpesvirus has been suspected. Histopathologic evaluation and viral assessment of biopsies from 19 live and 10 dead captive greater