グレード
purum
品質水準
形状
powder
テクニック
electron microscopy: suitable
SMILES記法
O.O.O.OC2(CC(=O)O[PbH2]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[PbH2]OC1=O)CC(=O)O[PbH2]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3H2O.3Pb/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*1H2;;;/q;;;;;3*+2/p-6
InChI Key
GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
Jan Code
15326-25G:4548173333915
15326-BULK:
15326-100G:4548173333908
15326-VAR:
試験成績書(COA)