Merck
BCR550
グルタルアルデヒド 2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
ERM®, certified reference material
別名:
グルタルアルデヒド ビス(2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N8O8
CAS番号:
分子量:
460.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\CCC\C=N/Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
InChI Key
QAUJHIMXYLFORD-NCEWWTOFSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR550
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
BCR550-10MG:
BCR550-VAR:
BCR550-BULK:
BCR550-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)