物質
polypropylene device
無菌性
non-sterile
テクニック
vacuum filtration: suitable
漏斗容量
250 mL
フィッティング
inlet funnel
outlet bottle top
アプリケーション
filtration
詳細
特長・利点:
- 有機溶剤・水系溶剤に対応
- エルゴノミクス・クランプレス設計
- 汚染リスクを低減
- 真空定格の保存ボトルに直接ろ過可能
- ろ過後のメンブレンへの容易なアクセス(メンブレンは別売)
- 完全にリサイクル可能な構成部品
2つのバージョンあり:
- 半再利用可能キット:2個の半再利用可能メンブレンサポートカラーと真空チューブアダプターを備えたファネル10個(MCFLX4702)
- 単回使用キット:10個の単回使用メンブレンサポートカラーと真空チューブアダプターを備えたファネル10個(MCFLX4710)
Millicup-FLEXろ過ユニットの3つのコンポーネントはすべて完全にリサイクル可能であり、環境への影響を最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- ラボでのろ過
- 空気/ガス/有機溶媒によるろ過およびベント
- 水、バッファーまたは水溶液の清澄化
- 環境分析
- 食品および飲料
- 産業QC
- 医薬品分析
- 水質モニタリング
構成
原理
物理的形状
試験成績書(COA)
資料
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
ガラス製真空吸引ろ過システムのより高速な代替手段を使用した汚染分析におけるろ過技術の方法とチュートリアル ビデオ。
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
フィルターの選択およびサンプル・移動相のろ過がHPLCの逆圧とカラムの寿命にどのような影響を及ぼすか、ご説明します。
プロトコル
Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.