物質
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
Millipore
パラメーター
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
フィルタ直径
142 mm
厚さ
160-185 μm
不純物
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
ポアサイズ
0.22 μm pore size
泡立ち点
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millipore Express PLUSメンブレンは、組織培地、添加剤、 バッファー、およびその他の水溶液を超高速でろ過します。このハイスループット低タンパク質結合メンブレンは、メルクのすぐに使用できる多くの滅菌ろ過装置でも使用されています。
特長・利点:
•超高速ろ過とハイスループットにより、プロセス時間を短縮
•無菌ろ過用途のため、オートクレーブ、エチレンオキシド、またはガンマ線照射による滅菌が可能
用途:
滅菌ろ過、バッファーろ過、組織培地ろ過
特長・利点:
•超高速ろ過とハイスループットにより、プロセス時間を短縮
•無菌ろ過用途のため、オートクレーブ、エチレンオキシド、またはガンマ線照射による滅菌が可能
用途:
滅菌ろ過、バッファーろ過、組織培地ろ過
フィルターコード:GPWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
- 滅菌ろ過
- バッファーろ過
- 組織培養培地ろ過
- PFAS分析試験(LC-MS)用サンプルろ過
その他情報
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的なラボでのろ過
- 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
- 保管について:乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany