組成
ammonium nitrate, 1.6 mg/L
boric acid, 22.0 mg/L
calcium chloride, 1.8 g/L
disodium phosphate, 8.0 mg/L
ferric citrate, 0.1 g/L
magnesium chloride, 5.9 g/L
magnesium sulfate, 3.24 g/L
peptone, 5.0 g/L
potassium bromide, 0.08 g/L
potassium chloride, 0.55 g/L
sodium bicarbonate, 0.16 g/L
sodium chloride, 19.45 g/L
sodium fluoride, 2.4 mg/L
sodium silicate, 4.0 mg/L
strontium chloride, 34.0 mg/L
yeast extract, 1.0 g/L
包装
pkg of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
Trichophyton spp.
marine bacteria
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76448-500G:4548173357928
76448-BULK:
76448-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック