認証
according to ISO 6888-1 2020
according to ISO 6888-3:2003
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
beef heart (infusion from 250g), 5 g/L
calf brains (infusion from 200g), 12.5 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
包装
pkg of 100 g
pkg of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
色
light yellow
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pathogen testing
pharmaceutical
microbiology
適合性
Haemophilus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for Yersinia spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 業界標準に準拠した培地性能試験による品質管理
- ISO 9001に準拠した品質保証
- コスト効率の高い粉末培地
調製ノート
その他情報
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53286-500G:
53286-VAR:
53286-BULK:
53286-100G:
資料
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques