組成
dipotassium hydrogen phosphate, 2 g/L
glucose, 20 g/L
magnesium sulfate monohydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate tetrahydrate, 0.05 g/L
meat extract, 8 g/L
peptone, 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
triammonium citrate, 2 g/L
yeast extract, 4 g/L
包装
pkg of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.2±0.2
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective by low pH for Bifidobacterium spp.
selective by low pH for Lactobacillus spp.
詳細
アプリケーション
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69966-100G:
69966-VAR:
69966-500G:
69966-BULK:
69966-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.