組成
agar, 12 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate (equivalent to 0.2 g/lheptahydrate), 0.1 g/L
manganous sulfate monhydrate, 0.05 g/L
meat extract, 5 g/L
sodium acetate, 5 g/L
triammonium citrate, 2 g/L
universal peptone, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Lactobacillus spp.
selective by low pH for Bifidobacterium spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69964-BULK:
69964-VAR:
69964-100G:
69964-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.