Merck
88517
Millipore
BSM寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
別名:
ビフィズス菌選択寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Bifidobacterium spp.
アプリケーション
ビフィズス菌の選択的単離および同定に使用されます。 この培地は、酪農製品製造での品質管理に使用されます。
調製ノート
BSM寒天55.5 gを水1 Lに溶解します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。45~50°Cに冷却し、BSMサプリメント(カタログ番号83055)116 mg(使用直前に滅菌水1~5 mLに溶解)を無菌的に添加します。よく混合し、滅菌シャーレに注ぎ入れます。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
88517-VAR-F:
88517-BULK-F:
88517-500G-F:
88517-250G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
資料
Bifidobacteria are important indicators of quality control in the manufacture of dairy products. Bifidobacteria Selective Media (BSM) allows for easy and fast quality control of yoghurt.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.