Merck
05040
Millipore
寒天
powder, suitable for microbiology
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 250 g
保管条件
(Tightly closed)
強熱残分
≤6%
損失
≤20% loss on drying
pH
5-8 (50 °C, 1.5% in H2O, 100 °C/15 min.)
転移温度
gel point ~35 °C (1.5% solution)
ゲル強度
>300 g/cm2 (1.5% gel)
溶解性
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to slightly hazy (100 °C/15 min.)
アプリケーション
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
寒天は、微生物培養培地の凝固剤として微生物学において広く使用されています。海藻由来の多糖であり、主にアガロースで構成されます。寒天はほぼ不活性の物質であり、微生物の増殖に干渉しないため、微生物培養培地にとって理想的な材料です。寒天は培地を凝固させることができ、固体環境で微生物が増殖できるようにして明白なコロニーの形成を推進し、特定の微生物の選択的単離を可能にします。また、特定の微生物の増殖を選択的に促進または阻害するために追加的栄養素やその他の化学物質を供給できる、選択的培地および鑑別培地の調製にも使用されます。寒天をオートクレーブ処理によって滅菌してから、ペトリ皿に注入して冷却および凝固させると、微生物増殖に適した表面が形成されます。
アプリケーション
寒天は、さまざまな医薬品、環境、および食品・飲料サンプルに由来する細菌、酵母、およびカビの増殖および同定に用いる、多くの微生物培養培地の凝固剤として一般に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05040-6X100G:
05040-250G:
05040-6X1KG:
05040-BULK:
05040-25KG:
05040-VAR:
05040-100G:
05040-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
寒天 Type A, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A4550
寒天
寒天 Suitable for inclusion in culture media.
Millipore
12177
寒天
Jacinta E Browne et al.
Ultrasound in medicine & biology, 43(11), 2733-2740 (2017-08-28)
A device for the training and quantitative assessment of the competency of trainee radiologists in the technically challenging area of breast sonography was developed and evaluated. Currently, suitable commercially available devices are lacking, and there is a growing realization that
Tatiana Johnston et al.
Scientific reports, 8(1), 7062-7062 (2018-05-08)
The emergence of Staphylococcus aureus strains resistant to 'last resort' antibiotics compels the development of new antimicrobials against this important human pathogen. We found that propyl 5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbodithioate (HMPC) shows bacteriostatic activity against S. aureus (MIC = 4 μg/ml) and rescues Caenorhabditis elegans from
Developmentally and stress-induced small heat shock proteins in cork oak somatic embryos.
Puigderrajols P1, Jofre A, Mir G, Pla M, Verdaguer D, Huguet G, Molinas M
Journal of Experimental Botany, 53 (373), 1445-1452 (2002)
Hijacking membrane transporters for arsenic phytoextraction.
Melissa S LeBlanc et. Al.
Journal of Biotechnology, 163 (1), 1-9 (2013)
AGAR SUSPENSION CULTURE FOR THE SELECTIVE ASSAY OF CELLS TRANSFORMED BY POLYOMA VIRUS.
MACPHERSON I, MONTAGNIER L
Virology, 291-294 (1964)
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.