アッセイ
≥92% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -15.7 to -20°, c = 1 in methanol
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]1(CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)C[C@@H]2O[C@@]2([H])[C@@H](C)[C@H](C)O
InChI
1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
InChI Key
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- for kinetic assay
- to assess its resistance by performing turbidity assay
- to determine its antimicrobial susceptibility
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7694-BULK:
M7694-100MG:
M7694-50MG:
M7694-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.