アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +30 to +40°, c = 1 in H2O
色
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(N)=N)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C12H20N4O7/c1-4(18)15-8-5(16-12(13)14)2-7(11(21)22)23-10(8)9(20)6(19)3-17/h2,5-6,8-10,17,19-20H,3H2,1H3,(H,15,18)(H,21,22)(H4,13,14,16)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
InChI Key
ARAIBEBZBOPLMB-UFGQHTETSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- A型インフルエンザウイルス(IAV)様粒子に対する影響を検討するため、ノイラミニダーゼ阻害薬として
- 敗血症におけるリポ多糖類(LPS)媒介性症状に対する影響を検討するため、ノイラミニダーゼ阻害薬として
- プラーク減少アッセイによりB型インフルエンザウイルスに対する影響を検討するため、抗ウイルス薬として
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0492-VAR:
SML0492-BULK:
SML0492-50MG:
SML0492-10MG:
試験成績書(COA)