アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(Cc2[n](c3c(c(c(c(c3)Br)O)CN(C)C)c2C(=O)OCC)C)c1ccccc1.[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C22H25BrN2O3S.ClH.H2O/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3;;/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3;1H;1H2
InChI Key
PLWQHPWNKPKQJT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0860-VAR:
SML0860-50MG:
SML0860-BULK:
SML0860-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.