製品名
アウリントリカルボン酸, practical grade, ≥85% (titration), powder
グレード
practical grade
品質水準
アッセイ
≥85% (titration)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
色
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
mp
300 °C (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)c1cc(ccc1O)C(\c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3\C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)
InChI Key
GIXWDMTZECRIJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- アウリントリカルボン酸は、Cryptosporidium parvumに対する抗クリプトスポリジウム活性を示すために使用されています。
- コロナウイルスN7-MTases(グアニン-N7-メチルトランスフェラーゼ)に対する阻害剤を同定するための試験物質として使用されています。
- 本化合物は、リボヌクレアーゼ阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1895-5G:
A1895-VAR:
A1895-BULK:
A1895-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック