製品名
2'-(4-メチルウンベリフェリル)-α-D-N-アセチルノイラミン酸 ナトリウム塩 水和物, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[H]C(O)(CO)[C@]([H])(O)[C@@H]1OC(C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C21H25NO11.Na.H2O/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14?,17+,18?,19+,21+;;/m0../s1
InChI Key
NSQMRVBWXQQIKF-NVRWCLOTSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8639-1MG:
M8639-25MG:
M8639-BULK:
M8639-5MG:
M8639-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.