製品名
4-メチルウンベリフェリル N-アセチル-β-D-グルコサミニド, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.1% free 4-methylumbelliferone
溶解性
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
蛍光検出
λex 317 nm (pH 10.0)
λex 365 nm; λem 445 nm in aqueous buffer pH 5.0 (after cleavage by β-N-acetylglucosaminidase)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8.2H2O/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18;;/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21);2*1H2/t13-,15-,16-,17-,18-;;/m1../s1
InChI Key
PAVCYMSNMRWMAK-DMYIEBNJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69585-1G:
69585-BULK:
69585-VAR:
69585-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック