Merck
M2133
Sigma-Aldrich
4-メチルウンベリフェリル N-アセチル-β-D-グルコサミニド
β-N-acetylhexosaminidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
別名:
4-メチルウンベリフェリル-2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO8
CAS番号:
分子量:
379.36
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
4-メチルウンベリフェリル N-アセチル-β-D-グルコサミニド, β-N-acetylhexosaminidase substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
InChI Key
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
詳細
4-メチルウンベリフェリルN-アセチル-β-D-グルコサミニド(4-MUF-NAG)には、キチンモノマー、N-アセチル-D-グルコサミン(NAG)、および4-メチルウンベリフェロン(7-ヒドロキシ-4-メチルクマリン)(4-MUF)部分が含まれています。
アプリケーション
4-メチルウンベリフェリルN-アセチル-β-D-グルコサミニドは、次の物質の定量で基質として使用されています。
  • 土壌サンプル中のβ-N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAGase)。
  • Fusarium oxysporum中のキチナーゼの蛍光定量
  • Arabidopsis thalianaの根および葉のサンプル中のβ-N-アセチルヘキソサミニダーゼ。
生物化学的/生理学的作用
4-メチルウンベリフェリルN-アセチル-β-D-グルコサミニド(4-MUF-NAG)は、N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ(NAGase)の蛍光発生合成基質です。この酵素の機能は、4-MUF-NAG中のN-アセチル-D-グルコサミン(NAG)残基を加水分解できるかで評価されます。4-MUF-NAGはキチナーゼおよびN-アセチルヘキソサミニダーゼの基質でもあります。
基質
β-N-アセチルヘキソサミニダ-ゼの蛍光基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2133-100MG:
M2133-25MG:
M2133-5MG:
M2133-250MG:
M2133-1G:
M2133-BULK:
M2133-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantification of Chitinase Activity in Fusarium oxysporum
Ruiz-Roldan, Carmen and Roncero, M Isabel G
Bio-protocol, 6(15), 98-102 (2016)
beta-N-Acetylhexosaminidases HEXO1 and HEXO3 are responsible for the formation of paucimannosidic N-glycans in Arabidopsis thaliana
Liebminger E, et al.
Test, 286(12), 10793-10802 (2011)
Considerations in the storage of soil samples for enzyme activity analysis
Peoples MS and Koide RT
Applied soil ecology : a section of Agriculture, Ecosystems & Environment, 62(1), 98-102 (2012)
Purification and characterization of beta-N-acetylhexosaminidase I2 from human liver
Dewji NN, et al.
The Biochemical Journal, 234(1), 157-162 (1986)
Li Ou et al.
Gene therapy, 27(5), 226-236 (2020-01-04)
The GM2-gangliosidoses are neurological diseases causing premature death, thus developing effective treatment protocols is urgent. GM2-gangliosidoses result from deficiency of a lysosomal enzyme β-hexosaminidase (Hex) and subsequent accumulation of GM2 gangliosides. Genetic changes in HEXA, encoding the Hex α subunit