安全性情報
L8274
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド 大腸菌026:B6由来
≥10,000 EU/mg, purified by phenol extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli (O26:B6)
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥10,000 EU/mg
精製方法
phenol extraction
不純物
<3% Protein (Lowry)
white to faint yellow
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、血清型 O26:B6 の大腸菌からフェノール抽出されています。起源株は ATCC 12795 です。血清型 026:B6 由来の LPS は、SDS-PAGE 上で短鎖挙動を示す唯一の大腸菌由来 LPS です。この LPS の短い鎖長は、ラフ型変異株の LPS の鎖長と類似しています。この LPS 血清型は 1 ug/mLで 好中球の刺激に使用されます。
アプリケーション
リポポリサッカライド(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁を特徴とする構成成分です。LPSとその脂質A部分は、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーのメンバーであるトール様受容体4 (TLR4)によって、自然免疫系の細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)類は膜の外層に存在し、無莢膜株では細胞表面に露出しています。リポ多糖類は外膜の完全性の維持に関与し、胆汁酸塩および脂溶性抗菌薬の作用から細胞を保護します。
調製ノート
本製品は、水(5 mg/mL)または細胞培養培地(1 mg/mL)に可溶性であり、やや濁った薄黄色の溶液を生成します。生理食塩水中でボルテックスした後70~80 oC に加熱すると、濁ってはいますがより高濃度(20 mg/mL)の溶液を調製できます。リポ多糖類は、あらゆる溶媒中でミセルを形成する分子です。水およびリン酸緩衝生理食塩水中ではやや濁った溶液を生成します。有機溶媒中でより澄明な溶液が得られるということはありません。メタノール中では浮遊物を有する混濁液が得られ、水中では均一性のやや濁った溶液が得られます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8274-100MG-PW:
L8274-BULK:
L8274-25MG:
L8274-VAR:
L8274-25MG-PW:
L8274-10MG-PW:
L8274-100MG:
L8274-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Una Avdic et al.
Frontiers in neurology, 10, 701-701 (2019-07-25)
Non-convulsive status epilepticus (NCSE) is a prolonged epileptic seizure with subtle symptoms that may delay clinical diagnosis. Emerging experimental evidence shows brain pathology and epilepsy development following NCSE. New diagnostic/prognostic tools are therefore needed for earlier and better stratification of
Yvonne Huber et al.
Cell death & disease, 8(6), e2893-e2893 (2017-06-24)
Physical activity confers a broad spectrum of health benefits. Beyond the obvious role in metabolically driven diseases, the role of physical activity in acute liver injury is poorly explored. To study the role of physical activity in acute liver injury
Marie-Anne Mawhin et al.
Cardiovascular research, 114(12), 1656-1666 (2018-05-26)
Both leukotrienes and neutrophils have been linked to plaque destabilization. Despite being evoked, the role of leukotriene B4 (LTB4) in neutrophil recruitment to plaques and the concomitant effects of these two actors on plaque stability remain to be proven. Since
Cheng-Jui Lee et al.
British journal of pharmacology, 146(3), 378-388 (2005-07-19)
Oregonin isolated from Alnus formosana is a diarylheptanoid derivative, which appears to have antioxidative and anti-inflammatory activities. In this study, our data demonstrated inhibitory actions of oregonin on the LPS-induced iNOS protein in RAW264.7 macrophages and BV-2 microglial cells. We
Shigemoto Fujii et al.
The Journal of biological chemistry, 285(31), 23970-23984 (2010-05-26)
A nitrated guanine nucleotide, 8-nitroguanosine 3',5'-cyclic monophosphate (8-nitro-cGMP), is formed via nitric oxide (NO) and causes protein S-guanylation. However, intracellular 8-nitro-cGMP levels and mechanisms of formation of 8-nitro-cGMP and S-guanylation are yet to be identified. In this study, we precisely
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.