Merck
L6529
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド 大腸菌055:B5由来
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
由来生物
Escherichia coli (O55:B5)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
形状
lyophilized powder
精製方法
gel-filtration chromatography
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<3% Protein (Lowry)
溶解性
H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リポ多糖(LPS)は複雑な糖脂質であり、複数の成分からなります。腸内細菌科の E. coli等は、抗原性 O-多糖に連結した高度に保存されたリピド A を有します。疎水性のリピド A は最も外側の成分を形成し、内毒素性 LPS に起因する生物学的特性に重要な役割を果たしています。短いコアオリゴ糖(コア OS)がリピド A に結合していることが見出されています。腸内細菌は、抗原性で反復構造を有する O-多糖(O-PS)がコア OS の遠位に結合し smooth 型 LPS を形成しています。E. coli の O-PS には、宿主の免疫系と相互作用する約 170 の異なる抗原が含まれます。E. coliのコア OS に関しては、K-12 および R1~R4 の異なる糖鎖構造が確認されています。
アプリケーション
Escherichia coli 055:B5 由来の LPS(リポ多糖)は下記に使用されています。
  • サイトカイン分泌のためのヒト PBMC の刺激。
  • p56 のリン酸化誘導のための、野生型胎児線維芽細胞および変異体の刺激
  • 刺激後の壊死因子-α レベルおよび核因子-κB p65 活性の測定
  • ハムスターリンパ球の in vitro刺激
  • マウスマクロファージ細胞株研究における活性化樹状形態誘導
リポ多糖(LPS)類はグラム陰性細菌の細胞壁に特徴的な化合物です。LPSおよびそのリピド A 部分は、共通の病原体関連分子構造を認識する Toll 様受容体タンパク質ファミリー(PAMPs)の一員である Toll 様受容体 4(TLR4)により、自然免疫系細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)はほとんどのグラム陰性細菌の外膜の主要構成成分です。免疫原性の高い抗原であり、可溶性抗原に対する免疫応答を向上させる能力を有しています。LPS は、細菌に免疫原性および内毒素性を付与します。ファージによる感染への耐性にも重要です。
再構成
リポポリサッカリドは、γ線照射処理を行った凍結乾燥粉末です。再構成するには、バイアル(1 mg)に滅菌平衡塩類溶液または組織培養液1 mLを添加し、粉末が溶解するまで穏やかに攪拌します。本製品を再構成後、滅菌平衡塩類溶液または組織培養液を使用して、望ましい使用濃度に希釈できます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6529-VAR:
L6529-1MG-PW:
L6529-1MG:
L6529-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Natalie M Otto et al.
Critical care (London, England), 12(4), R107-R107 (2008-08-20)
Hyperglycemia is associated with negative outcomes in various settings of critical illness; infectious complications, especially, seem to be increased. On the other hand, intensive insulin therapy (IIT) has been shown to improve outcome in clinical trials. Whether normoglycemia itself or
Cheng Yang Ng et al.
Scientific reports, 7(1), 13683-13683 (2017-10-24)
Cytosolic phospholipase A
PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF THE LIPID A COMPONENT OF THE LIPOPOLYSACCHARIDES FROM ESCHERICHIA COLI.
A J BURTON et al.
Biochemistry, 3, 411-418 (1964-03-01)
D E Heinrichs et al.
Molecular microbiology, 30(2), 221-232 (1998-10-29)
Bacterial lipopolysaccharides (LPS) are unique and complex glycolipids that provide characteristic components of the outer membranes of Gram-negative bacteria. In LPS of the Enterobacteriaceae, the core oligosaccharide links a highly conserved lipid A to the antigenic O-polysaccharide. Structural diversity in
Katerina Akassoglou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(17), 6698-6703 (2004-04-21)
In multiple sclerosis, in which brain tissue becomes permeable to blood proteins, extravascular fibrin deposition correlates with sites of inflammatory demyelination and axonal damage. To examine the role of fibrin in neuroinflammatory demyelination, we depleted fibrin in two tumor necrosis
資料
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.