安全性情報
L4005
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド 大腸菌055:B5由来
purified by trichloroacetic acid extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli (O55:B5)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
trichloroacetic acid extraction
不純物
1-10% Protein (Lowry)
white to yellow
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、大腸菌(E. coli)血清型O55:B5から抽出されたTCA です。産生株はCDC 1644-70です。LPS O55:B5 は、1 ng/mL でヒト腹腔マクロファージを、1~100 ng/mLでウマ腹腔マクロファージの刺激に使用されています。
アプリケーション
リポ多糖(LPS)類はグラム陰性細菌の細胞壁に特徴的な化合物です。LPSおよびそのリピド A 部分は、共通の病原体関連分子構造を認識する Toll 様受容体タンパク質ファミリー(PAMPs)の一員である Toll 様受容体 4(TLR4)により、自然免疫系細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポポリサッカライド(LPS)は膜の外層に局在し、莢膜を持たない菌株では細胞表面に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩と脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
本製品は水(5 mg/mL)または細胞培地(1 mg/mL)に溶け、かすんだ淡黄色の溶液になります。生理食塩水を用い、ボルテックス・ミキサーで撹拌した後に70~80oCまで温めれば高濃度(20 mg/ml)の溶液を調製できますが、その場合も溶液はかすんだままです。リポポリサッカライドは、あらゆる溶媒でミセルを形成する分子です。水およびリン酸緩衝生理食塩水に溶かすと、かすんだ溶液になります。有機溶媒を使用しても透明にはなりません。水に溶かすと均一にかすんだ溶液になりますが、メタノールに溶かすと浮遊物のある濁った懸濁液になります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
L4005-500MG-PW:
L4005-500MG:
L4005-VAR:
L4005-100MG:
L4005-BULK:
L4005-10MG:
L4005-100MG-PW:
L4005-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Fernandez-Bustamante et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 183(2), 149-158 (2012-06-26)
The regional distribution of inflammation during acute lung injury (ALI) is not well known. In an ovine ALI model we studied regional alveolar inflammation, surfactant composition, and CT-derived regional specific volume change (sVol) and specific compliance (sC). 18 ventilated adult
O Schulz et al.
Mucosal immunology, 7(4), 892-904 (2013-12-19)
Lymphoid organ hypertrophy is a hallmark of localized infection. During the inflammatory response, massive changes in lymphocyte recirculation and turnover boost lymphoid organ cellularity. Intriguingly, the exact nature of these changes remains undefined to date. Here, we report that hypertrophy
Yu-Yuan Chen et al.
PloS one, 9(12), e115232-e115232 (2014-12-18)
Invertebrates rely on an innate immune system to combat invading pathogens. The system is initiated in the presence of cell wall components from microbes like lipopolysaccharide (LPS), β-1,3-glucan (βG) and peptidoglycan (PG), altogether known as pathogen-associated molecular patterns (PAMPs), via
Xiao-Wen Lin et al.
PloS one, 8(6), e67633-e67633 (2013-06-27)
Toll-like receptors (TLRs) play a pivotal role in the defense against invading pathogens by detecting pathogen-associated molecular patterns (PAMPs). TLR4 recognizes lipopolysaccharides (LPS) in the cell walls of Gram-negative bacteria, resulting in the induction and secretion of proinflammatory cytokines such
Oscar Pizano-Martínez et al.
World journal of gastroenterology, 17(33), 3830-3835 (2011-10-12)
To demonstrate that CD14⁺ cells are an important source of the growth factor YKL-40 in acute and chronic liver damage. Rats were inoculated with one dose of CCl(4) to induce acute damage. Liver biopsies were obtained at 0, 6, 12
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.