安全性情報
L2880
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド 大腸菌055:B5由来
purified by phenol extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli (O55:B5)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
phenol extraction
テクニック
cell based assay: suitable
不純物
<3% Protein (Lowry)
off-white to tan
溶解性
water: soluble
アプリケーション
cell analysis
clinical research
life science and biopharma
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リポ多糖(LPS)は糖脂質、つまり単独または複数の脂肪酸と結合した糖質単位の組合せであり、グラム陰性菌の細胞壁に見られます。LPSは外膜の重要な成分であり、LPSの構造は脂質A、グルコサミンベースリン脂質、ショートコアオリゴ糖、およびO-抗原(末端多糖)で構成されます。
アプリケーション
大腸菌O55:B5由来のリポ多糖は以下に使用されています:
  • 肝細胞や非実質細胞の刺激
  • 脾臓の刺激や、ダントウボウ中のMalitaf遺伝子の発現実験
  • 天然化合物ヘスペレチンの効果を調べるための、コンカナバリンA(ConA)およびD-ガラクトサミン/リポ多糖(D-GalN/LPS)劇症肝炎モデルの一部として
  • メチルチアゾリルテトラゾリウム(MTT)アッセイによってヒト絨毛膜絨毛由来間葉系幹細胞(hCMSC)の細胞生存性を調べるため
  • 少数の化合物の神経保護的効果を評価するために、オリゴデンドロサイト毒性を誘発するため
  • クルクミン負荷疎水性表面修飾ヒドロキシアパタイトの抗酸化作用を評価するために、ラットでサルコペニアを誘発するため
リポ多糖(LPS)類はグラム陰性細菌の細胞壁に特徴的な化合物です。LPSおよびそのリピド A 部分は、共通の病原体関連分子構造を認識する Toll 様受容体タンパク質ファミリー(PAMPs)の一員である Toll 様受容体 4(TLR4)により、自然免疫系細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)は、抗生物質と胆汁塩の侵入を阻止する保護透過障壁を形成して、グラム陰性菌を本質的に耐性にします。宿主免疫系は特に細菌のLPS成分と遭遇するため、LPSは細菌の病原性に関与します。LPSはエンドトキシンであり、免疫系を強化できる高度に免疫原性の抗原です。LPSの脂質Aは、トル様受容体4(TLR4)を介して宿主細胞を刺激します。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
LPS 製剤を最適に再構成するためには、容器の種類にかかわらず、使用前に集中的なボルテックスが必要です。保存液の濃度が少なくとも 1 mg/ml であることを確認してください。ホウケイ酸(シラン処理)容器が推奨されますが、ポリプロピレン(PP)プラスチック容器を使用することもできます。
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2880-25MG:
L2880-500MG-PW:
L2880-10MG:
L2880-100MG-PW:
L2880-BULK:
L2880-100MG:
L2880-25MG-PW:
L2880-500MG:
L2880-VAR:
L2880-PM:
L2880-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yun Feng et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 2-2 (2020-01-05)
ALI/ARDS is the major cause of acute respiratory failure in critically ill patients. As human chorionic villi-derived MSCs (hCMSCs) could attenuate ALI in the airway injury model, and liraglutide, glucagon-like peptide 1 (GLP-1) agonist, possesses anti-inflammatory and proliferation promotion functions
Ya-Jyun Liang et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(4) (2021-05-01)
Oxidative stress and later-induced chronic inflammation have been reported to play an important role on the progression of sarcopenia. Current treatments for sarcopenia are mainly administered to patients whom sarcopenia already developed. However, there has been no promising results shown
Outer membrane permeability and antibiotic resistance
Delcour A H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1794(5) , 808-816 (2009)
A liver microphysiological system of tumor cell dormancy and inflammatory
responsiveness is affected by scaffold properties
Clark AM
Cancer Discovery null
Promising neuroprotective effects of ?-caryophyllene against LPS-induced oligodendrocyte toxicity: A mechanistic study
Askari V R and Shafiee-Nick R
Biochemical Pharmacology, 159, 154-171 (2019)
資料
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.