アプリケーション
大腸菌O111:B4由来のリポ多糖は、以下の用途で使用されています:
- in-vivoでのブタ肝臓組織およびex vivoでの仔ブタ回腸組織において炎症性応答を刺激するために
- ナチュラルキラー(NK)細胞および肝B 細胞をex vivoで刺激するために
- 標準的なウサギモデルにおいて関節炎を誘導するために
リポ多糖(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁に特徴的な成分です。LPSとその成分である脂質Aは、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーの1つである、トール様受容体4(TLR4)による先天的な免疫システムの細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)は膜の外側の層に分布し、カプセルを持たない株にあるため、細胞の表面に存在しています。LPSは外膜の完全性を維持します。また、胆汁塩ストレスと脂溶性抗生物質から細胞を保護します。
調製ノート
生成物は水に溶ける(5 mg/ml)か、または細胞培地に溶け(1 mg/ml)、濁った淡黄色の溶液を作り出します。ボルテックス後に70~80 oCに温めた水性塩では、相変わらず濁っていますが濃度が上昇した(20mg/ml)の溶液が得られました。リポポリサッカライドは、あらゆる溶媒でミセルを形成する分子です。水とリン酸緩衝生理食塩水で濁った溶液が観察されます。有機溶媒が生成する溶液はこれより濁っています。水は均質な濁った溶液を生成する一方、メタノールからは浮遊物がある不透明な懸濁液が生じます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L5293-VAR:
L5293-2ML-PW:
L5293-BULK:
L5293-2ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
NKG2D is critical for NK cell activation in host defense against Pseudomonas aeruginosa respiratory infection
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(8), 5481-5489 (2008)
Effect of maternal seaweed extract supplementation on suckling piglet growth, humoral immunity, selected microflora, and immune response after an ex vivo lipopolysaccharide challenge
Journal of Animal Science, 90(2), 505-514 (2012)
Effects of dietary beta-glucans supplementation on cytokine expression in porcine liver
Journal of Animal Science, 90(suppl-4), 40-42 (2012)
Imaging of normal and pathologic joint synovium using nonlinear optical microscopy as a potential diagnostic tool
Journal of Leukocyte Biology, 15(5), 056001-056001 (2010)
6 Analysis of Lipopolysaccharides of Gram-Negative Bacteria
Methods in Microbiology, 18(5), 157-207 (1985)
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
関連コンテンツ
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.