由来生物
Escherichia coli (O127:B8)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
精製方法
gel-filtration chromatography
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1% Protein (Lowry)
溶解性
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- マウスにおけるLPS誘導性マクロファージ生存の研究
- ウシPBMCによるサイトカイン分泌の誘発
- LPS誘導性炎症誘発環境下での高感受性マクロファージ細胞のアポトーシスの研究
- BV2 及びBV2-LC3細胞におけるオートファジーアッセイの実施
- ヒト単球、マクロファージ及びマウスミクログリア細胞の刺激
- 293T細胞におけるペントラキシン-3発現誘導
生物化学的/生理学的作用
再構成
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
L4516-1MG-PW:
L4516-1MG:
L4516-BULK:
L4516-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.