安全性情報
F3665
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド from Escherichia coli O111:B4
FITC conjugate
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli (O111:B4)
品質水準
結合体
FITC conjugate
形状
lyophilized powder
標識化の程度
2-10 μg FITC per mg LPS
yellow to orange
溶解性
H2O: soluble 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
FITC-リポポリサッカリド(FITC-LPS)は、結腸上皮などの組織関門を通過するLPSの移動/輸送等の過程の研究や、蛍光ベースのアッセイ系によるリポ多糖の細胞結合及び内部移行の研究に使用されます。リポポリサッカリド(LPS)除去試薬及び手順の評価、定性、定量にも使用されます。FITC-LPS複合体は、LPA結合タンパク質及びモチーフの検出に使用されます。
リポ多糖(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁に特徴的な成分です。LPSとその成分である脂質Aは、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーの1つである、トール様受容体4(TLR4)による先天的な免疫システムの細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポポリサッカリド(LPS)は膜の外層に局在しており、莢膜をもたない菌株では細胞表面に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩や脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
本製品は水に溶解し(5 mg/mL)、濁黄色~橙色の溶液になります。リポポリサッカリドは、あらゆる溶媒中でミセルを形成する分子です。濁りは、水溶液とリン酸緩衝生理食塩水で認められます。有機溶媒でより透明な溶液が得られるわけではありません。メタノールでは浮遊物を伴う不透明な懸濁液となる一方、水溶液は均一に濁った液になります。 細胞培養用途では、滅菌平衡塩類溶液又は細胞培地1 mLをバイアル(1 mg)に添加し、粉末が溶解するまで穏やかに振り混ぜることによって、LPSを 再構成する必要があります。滅菌平衡塩類溶液又は細胞培地の追加により、溶液を希望の作業濃度までさらに希釈することができます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3665-1MG-PW:
F3665-10MG-PW:
F3665-10MG:
F3665-VAR:
F3665-1MG:
F3665-5MG:
F3665-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yannick Boege et al.
Cancer cell, 32(3), 342-359 (2017-09-13)
Concomitant hepatocyte apoptosis and regeneration is a hallmark of chronic liver diseases (CLDs) predisposing to hepatocellular carcinoma (HCC). Here, we mechanistically link caspase-8-dependent apoptosis to HCC development via proliferation- and replication-associated DNA damage. Proliferation-associated replication stress, DNA damage, and genetic
Li Liu et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(12), 2728-2740 (2015-08-21)
It remains unclear whether and how cardiomyocytes contribute to the inflammation in chronic heart failure (CHF). We recently reviewed the capacity of cardiomyocytes to initiate inflammation, by means of expressing certain immune receptors such as toll-like receptors (TLRs) that respond
Saurabh Srivastava et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(6), 2457-2466 (2013-03-13)
Temporin L (TempL) is a 13-residue frog antimicrobial peptide that shows moderate bactericidal activity and antiendotoxin properties in macrophages. We envisioned that, due to its very hydrophobic nature, the peptide might fail to show its desired biological properties. It was
Bin Li et al.
International journal of molecular sciences, 15(1), 1143-1161 (2014-01-21)
Innate immunity is the first line of defense in human beings against pathogen infection; monocytes/macrophages are the primary cells of the innate immune system. Recently, macrophages/monocytes have been discovered to participate in LPS clearance, and the clearance efficiency determines the
Amit Kumar et al.
Scientific reports, 7, 39925-39925 (2017-01-05)
To become clinically effective, antimicrobial peptides (AMPs) should be non-cytotoxic to host cells. Piscidins are a group of fish-derived AMPs with potent antimicrobial and antiendotoxin activities but limited by extreme cytotoxicity. We conjectured that introduction of cationic residue(s) at the
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.