安全性情報
L9641
Sigma-Aldrich
リポ多糖(ラフ型菌株) 大腸菌EH100(Ra変異)由来
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli (EH100 Ra mutant)
品質水準
形状
lyophilized powder
不純物
<3% Protein (Lowry)
white to yellow
溶解性
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to turbid, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
この製品はE. coli(大腸菌)EH 100(Ra 突然変異体)からフェノール:クロロホルム:石油エーテル抽出されます。ソースの株は個人のコレクションのものです。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)類は膜の外層に存在し、無莢膜株では細胞表面に露出しています。LPSは外膜の完全性に寄与し、細胞を胆汁酸塩や脂溶性抗生物質の作用から保護します。
調製ノート
フェノール-クロロホルム石油エーテル抽出によって調製されます。
この製品は水(5 mg/mL)または細胞培地(1 mg/mL)に可溶で、濁った淡黄色の溶液が得られます。さらに濃度をあげるには、濁りは残りますが、生理食塩水中でボルテックスにかけ 70~80°Cに温めることで 20 mg/mL の溶液が得られます。リポ多糖類はいずれの溶媒中でもミセルを生成する分子です。水およびリン酸緩衝生理食塩水中では濁った溶液となります。有機溶媒でもより濁りの少ない溶液にはなりません。メタノールでは浮遊物を伴う濁った懸濁液となりますが、水では均質に濁った溶液となります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9641-BULK:
I-6440:
L9641-10MG:
L9641-50MG:
L9641-10MG-PW:
L9641-VAR:
L9641-5MG-PW:
L9641-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhujun Yi et al.
Frontiers in immunology, 11, 595316-595316 (2021-02-06)
Pyruvate kinase M2 (PKM2) is a key glycolysis enzyme, and its effect on macrophages has not been entirely elucidated. Here, we identified that the PKM2 small-molecule agonist TEPP-46 mediated PKM2 activation by inducing the formation of PKM2 tetramer and promoted
Ji Hyung Kim et al.
PloS one, 7(9), e45348-e45348 (2012-10-03)
During interaction with APCs, invariant (i) NKT cells are thought to be indirectly activated by TLR4-dependently activated APCs. However, whether TLR4 directly activates iNKT cells is unknown. Therefore, the expression and function of TLR4 in iNKT cells were investigated. Flow
Kelly M DeMars et al.
Biochemical and biophysical research communications, 497(1), 410-415 (2018-02-16)
Bromodomain and extraterminal (BET) proteins are essential to pro-inflammatory gene transcription. The BET family proteins, BRD2, BRD3, BRD4, and testis-specific BRDT, couple chromatin remodeling to gene transcription, acting as histone acetyltransferases, scaffolds for transcription complexes, and markers of histone acetylation.
Sonia Zambrano et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 30(9), 1573-1586 (2019-07-10)
Inflammatory processes play an important role in the pathogenesis of glomerulopathies. Finding novel ways to suppress glomerular inflammation may offer a new way to stop disease progression. However, the molecular mechanisms that initiate and drive inflammation in the glomerulus are
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.