由来生物
Escherichia coli (J5 Rc mutant)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
不純物
<3% Protein (Lowry)
色
white to faint beige
溶解性
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5014-10MG:
L5014-5MG-PW:
L5014-BULK:
L5014-5MG:
L5014-50MG-PW:
L5014-50MG:
L5014-10MG-PW:
L5014-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.