詳細
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850757P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850757P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850757P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850757P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-
InChI Key
FHQVHHIBKUMWTI-ZCXUNETKSA-N
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850757P-200MG:
850757P-BULK:
850757P-VAR:
850757P-25MG:
850757P-1G:
850757P-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック