安全性情報
810145P
Avanti
18:1 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-(7-ニトロ-2-1,3-ベンゾオキサジアゾール-4-イル)(アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H82N5O11P
CAS番号:
分子量:
924.15
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810145P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810145P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
18:1 NBD PEは、蛍光標識された脂質で、不飽和C18:1Δ9-アシル鎖を含みます。
アプリケーション
18:1 NBD PEは以下の用途に適しています:
  • リポソームの調製
  • 蛍光スペクトル研究
  • 巨大な単層小胞の標識化
生物化学的/生理学的作用
L-α-ホスファチジルエタノールアミン(PE)は、膜の構造的な完全性を維持するために不可欠です。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810145P-1 mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810145P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810145P-5MG:
810145P-1MG:
810145P-VAR:
810145P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Fusion of single proteoliposomes with planar, cushioned bilayers in microfluidic flow cells
Karatekin E and Rothman JE
Nature Protocols, 7(5), 903-903 (2012)
A Janus-faced IM30 ring involved in thylakoid membrane fusion is assembled from IM30 tetramers
Saur M, et al.
Structure, 25(9), 1380-1390 (2017)
Black Lipid Membranes: Challenges in Simultaneous Quantitative Characterization by Electrophysiology and Fluorescence Microscopy
Tsemperouli M, et al.
Langmuir (2019)
Assembling responsive microgels at responsive lipid membranes
Wang M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(12), 5442-5450 (2019)
Structural determinants for partitioning of lipids and proteins between coexisting fluid phases in giant plasma membrane vesicles
Sengupta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(1), 20-32 (2008)