安全性情報
810141P
Avanti
18:0 NBD PE (NBD-DSPE)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
NBD-DSPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H86N5O11P
CAS番号:
分子量:
928.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810141P-1mg)
pkg of 5 × 2 mg (810141P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
18:0 NBD PE(NBD-DSPE)は、吸湿性ではない感光性脂質です。これは飽和アシル鎖を有します。
NBD-DSPEは、脂質「ラフト」として知られる、コレステロールとスフィンゴ脂質が豊富なより秩序だった微小ドメインの中に、全部ではありませんが、選択的に分画されます。
アプリケーション
18:0 NBD PE(NBD-DSPE)は、小胞における分画挙動を研究するためのNBD標識脂質として使用されています。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810141P-1 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810141P-10 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810141P-1MG:
810141P-10MG:
810141P-BULK:
810141P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ordered raft domains induced by outer leaflet sphingomyelin in cholesterol-rich asymmetric vesicles
Lin Q and London E
Biophysical Journal, 2212-2222 (2015)
Ordered raft domains induced by outer leaflet sphingomyelin in cholesterol-rich asymmetric vesicles
Lin Q and London E
Biophysical Journal (2015)
Ordered raft domains induced by outer leaflet sphingomyelin in cholesterol-rich asymmetric vesicles
Lin Q and London E
Biophysical Journal (2015)
Peter J Quinn
Progress in lipid research, 49(4), 390-406 (2010-05-19)
Domains in cell membranes are created by lipid-lipid interactions and are referred to as membrane rafts. Reliable isolation methods have been developed which have shown that rafts from the same membranes have different proteins and can be sub-fractionated by immunoaffinity