アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
0.05-0.25% BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.470 (lit.)
bp
89 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1[C@H]2C=C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2/t6-,7+
InChI Key
SJYNFBVQFBRSIB-KNVOCYPGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-5.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B33803-500ML:
B33803-100ML:
B33803-BULK:
B33803-VAR:
B33803-5L:
B33803-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.