148679
5-ビニル-2-ノルボルネン, endo体およびexo体混合物
95%, contains 80-150 ppm BHT as inhibitor
別名:
2-Vinyl-5-norbornene, 2-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Vinylnorbornene, 5-Ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylnorbornene, 6-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Vinylnorbornene
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
80-150 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7-9H,1,5-6H2/t7-,8?,9-/m0/s1
InChI Key
INYHZQLKOKTDAI-SMOXQLQSSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
148679-25ML:
148679-500ML:
148679-2L:
148679-VAR:
148679-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック