Merck
151467
Sigma-Aldrich
5-エチリデン-2-ノルボルネン
contains 100-700 ppm BHT as inhibitor, mixture of endo and exo, 99%
別名:
2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidenenorbornene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12
CAS番号:
分子量:
120.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
100-700 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
~6.4 %
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C1/C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2+/t7-,9-/m0/s1
InChI Key
OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Ethylidene-2-norbornene, also known as ethylidenenorbornene, is a bicyclic diene and a commercial petrochemical. It is widely used in the chemical industry as a copolymer for the synthesis of various polymer materials.
アプリケーション
5-エチリデン-2-ノルボルネンは、ポリマー混成物の自己治癒試薬として使用されました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Liver,Testes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
83.3 °F - closed cup
引火点(℃)
28.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151467-5ML:
151467-2L:4548173928852
151467-BULK:
151467-VAR:
151467-500ML:4548173928869
151467-100ML:4548173928845
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fabio Camerini et al.
Environmental science and pollution research international, 20(7), 4881-4885 (2013-01-12)
A method to measure the emissive concentration of 5-ethylidene-2-norbornene (ENB), a reactive compound used in industrial synthesis of terpolymers, has been developed. The starting points for the development of the presented method are European and Italian reference methods for the
Lee JK, et al.
Macromolecular Research, 12(5), 2004-2004 (2004)
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 17(4), 197-210 (1997-07-01)
5-Ethylidene-2-norbornene (ENB) is an industrial chemical whose physical properties indicate a likelihood for vapor exposure to humans. The potential for target organ or cumulative toxicity was investigated in rats exposed for 6 h per day for 9 days over an
5-Ethylidene-2-norbornene.
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 19(4), 291-294 (1999-08-10)
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 17(4), 211-221 (1997-07-01)
The acute toxicity and primary irritancy of the industrial chemicals 5-ethylidene-2-norbornene (ENB) and 5-vinyl-2-norbornene (VNB) were studied. They are of moderate acute peroral toxicity in the rat, with LD50 values for ENB of 2.54 (male) and 5.66 (female) ml kg(-1)