Merck
682330
Sigma-Aldrich
ジクロロ[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン](ベンジリデン)ビス(3-ブロモピリジン)ルテニウム(II)
別名:
グラブス触媒® M37a(C884), グラブス触媒®第三世代, [1,3-ジメシチル-2-イミダゾリジニリデン]ジクロロ(フェニルメチレン)ビス(3-ブロモピリジン)ルテニウム(II), [1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン]ジクロロ(フェニルメチレン)ビス(3-ブロモピリジン)ルテニウム(II), グラブス触媒® C884
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H40Br2Cl2N4Ru
CAS番号:
分子量:
884.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
品質水準
mp
140 °C (dec.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1cccnc1.Brc2cccnc2.Cc3cc(C)c(N4CCN(C4=[Ru](Cl)(Cl)=Cc5ccccc5)c6c(C)cc(C)cc6C)c(C)c3
InChI
1S/C21H26N2.C7H6.2C5H4BrN.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-7-5-3-2-4-6-7;2*6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;1-6H;2*1-4H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
YDOACSUCKSODBO-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
可変的なピリジンリガンドは非常に高速なイニシエーター(0℃でも可)です。アクリロニトリルの交差メタセシスに効果的です。また、ブロック共重合体および狭いPDIを持つ重合体のRCMおよびROMP生産に効果的です。
法的情報
製品ライセンス
この製品、その製造または使用は、Umicore PMCが所有または管理する1つ以上の発行済みまたは保留中の米国特許(および外国の相当物)の対象です。Umicore PMCからシグマアルドリッチ、その関連会社、またはその正規販売販売店を通じてこの製品を購入すると、限定的で1回限りの、非独占的、移転不可、譲渡不可のライセンスが購入者に付与されます。購入者がこの製品を使用することにより、第三者の所有または管理する特許が侵害される場合があります。本製品の使用により、第三者の特許権を侵害したり、ここで付与されたライセンスの範囲を超えたりしないようにする責任は、購入者が単独で負担するものとします。
製品の詳細については、www.pmc.umicore.comで各国のUmicorePMCの連絡先を参照してください。
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
682330-VAR:
682330-2G:
682330-500MG:
682330-100MG:
682330-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sanford, M. S., et al.
Organometallics, 5314-5314 (2001)
A practical and highly active ruthenium-based catalyst that effects the cross metathesis of acrylonitrile.
Jennifer A Love et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(21), 4035-4037 (2002-11-02)
Ritter, T., et al.
Organometallics, 5740-5740 (2006)
Choi TL, and Grubbs RH.
Aldrichimica Acta, 42(15), 1743-1746 (2003)
Takuya Kanemitsu et al.
Organic letters, 5(24), 4541-4544 (2003-11-25)
[reaction: see text] The octenediol linker used during automated oligosaccharide assembly is cleaved by olefin cross-metathesis. Until now, this linker could not be applied to sugars containing azides. A detailed study of the cleavage reaction served as basis for the
関連コンテンツ
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.