アプリケーション
また、以下の変換に使用される場合もあります:
- (S)-3-(ベンジルオキシ)-4-オキソ-ブタン酸メチルエステルからメチル(3S,4S)-4-ヒドロキシ-3-(フェニルメトキシ)ヘキス-5-エノアートへ。
- (R)-1-アジド-5,6-エポキシヘキサンから(S)-1-(4-アジドブチル)-2-プロペン-1-オールへ。
- 2,3-O-イソプロピリデン-D-リボースから1-[(4R,5S)-5-((1S)-1-ヒドロキシアリル)-2,2-ジメチル[1,3]ジオキソラン-4-イル]エタン-1,2-ジオールへ。
- (4S,5S)-2,2-ジメチル-5-ビニル[1,3]ジオキソラン-4-カルボアルデヒドから(1R,4R,5S)-および(1S,4R,5S)-1-(2,2-ジメチル-5-ビニル[1,3]ジオキソラン-4-イル)プロプ-2-エン-1-オールへ。
- エチルレブリネートから?-メチル-?-ビニルブチロラクトンへ。
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17.0 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225584-20L:
225584-8L:4548173119069
225584-18L-C:
225584-PZ:
225584-4X25ML:4548173373140
225584-18L:4548173119045
225584-18L-KL:
225584-100ML:4548173119038
225584-800ML:4548173119052
225584-VAR:
225584-BULK:
225584-4X100ML:4548173336664