Merck
346152
Sigma-Aldrich
エチニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
ブロモエチニルマグネシウム, 臭化アセチレンマグネシウム, 臭化エチニルマグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CMgBr
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
3600874
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.94 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化エチニルマグネシウム溶液は、ブロモエチニルマグネシウムとも呼ばれ、ポリマーおよび不飽和ホスホナイトの合成に一般的に使用されるグリニャール試薬です。
アプリケーション
エチニルマグネシウムブロミド溶液は、以下の用途で使用されます:
  • 脂肪族ポリマーのグラフト化。
  • 1,8-ジクロロ-10-(エチニル)アントラセンなどのアントラセン含有種の合成。
  • 共役ジエンを導くエニンクロスメタセシスにおけるアルキン成分の調製。
  • キラルα-(ジベンジルアミノ)アルデヒドのエチニル化。
  • エチニルアジリジンの合成。
  • tert-アルキルトリクロロゲルマンと2-ブチルトリクロロゲルマンからアルキル(トリエチニル)ゲルマンを調製。
  • (+)-4-デメトキシダウノマイシンの全合成における重要な中間体の調製。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-20.2 °F
引火点(℃)
-29 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
346152-VAR:
346152-100ML:4548173138404
346152-BULK:
346152-800ML:4548173138411
346152-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved Access to 1, 8-Dichloro-10-(ethynyl) anthracene: A Useful Building Block for (Semi-) rigid Organic Frameworks
Jan-Hendrik L,et al.
Synthesis, 50, 2009-2018 (2018)
Tandem enyne metathesis and Claisen rearrangement: a versatile approach to conjugated dienes of variable substitution patterns
Clark DA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(49), 15632-15636 (2006)
An enantioselective formal synthesis of 4-demethoxydaunomycin using the catalytic asymmetric ring opening reaction of meso-epoxide with p-anisidine
Sekine A, et al.
Tetrahedron, 58(1), 75-82 (2002)
Highly heat resistant and thermo-oxidatively stable borosilane alkynyl hybrid polymers
Hua Z,et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 12161-12167 (2015)
Reactions of carbon nucleophiles with 2, 2, 3-trisubstituted ethynylaziridines
Kelley BT and Joullie MM
Tetrahedron Asymmetry, 24(19), 1233-1239 (2013)