Merck
249572
Sigma-Aldrich
ナトリウムアセチリド懸濁液
95% (Purity of contained acetylide), 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil
別名:
エチニル ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CNa
CAS番号:
分子量:
48.02
Beilstein:
3587232
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95% (Purity of contained acetylide)
濃度
18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil
SMILES記法
[Na]C#C
InChI
1S/C2H.Na/c1-2;/h1H;
InChI Key
SLBNQJAGYKQCKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナトリウムアセチリド懸濁液は、以下の調製に使用されています。
  • 2-エチニルアダマンタン-2-オール
  • (Et4N)3[1-(2′-B10H9)-2-NH3B10H8]のアピカル-エクアトリアル(ae)異性体
  • (トリメチルシリル)アセチレン
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
249572-500G:4548173952499
249572-VAR:
249572-100G:4548173952482
249572-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of novel carbo-and hetero-polycycles. Part 8. An efficient and convenient synthesis of adamantylidenevinylidenecyclopropane derivatives.
Eguchi S and Arasaki M.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 1047-1050 (1988)
D A Feakes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(8), 3029-3033 (1994-04-12)
The polyhedral borane ion [n-B20H18]2- reacts with liquid ammonia in the presence of a suitable base to produce an apical-equatorial (ae) isomer of the [B20H17NH3]3- ion, [1-(2'-B10H9)-2-NH3B10H8]3-. The structure of this product has been confirmed by 11B NMR spectroscopy and
A new synthetic route to donor-acceptor porphyrins.
Plater MJ, et al.
Tetrahedron, 58(12), 2405-2413 (2002)