Merck
186155
Sigma-Aldrich
リチウムアセチリド, エチレンジアミン錯体
90%
別名:
Lithium acetylide ethylenediamine complex, Lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
92.07
Beilstein:
3593824
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
bp
110.6 °C (lit.)
mp
76 °C (dec.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
InChI Key
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • リチウムアセチリド、エチレンジアミン錯体はエチニル化ケトン合成の一般的試薬です
  • 配位化学において、1-アルキニル-ジメチル(トリ有機ホスフィン)金(III)錯体などの遷移金属錯体合成のリガンドとして用いられます
  • (-)-goniotrionin およびエングレリン A の全合成において、エポキシドの環開裂反応に利用されます
  • また、末端アルキン調製のためハロゲン化アルキルのエチニル化に用いることができます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
186155-100G:
186155-VAR:
186155-10G:
186155-50G:
186155-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A formal synthesis of (?)-englerin A by relay ring closing metathesis and transannular etherification.
Lee J and Parker K A
Organic Letters, 14(11), 2682-2685 (2012)
Preparation, structure and decomposition of gold (I) and gold (III) acetylide complexes.
Schuster O, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 358(5), 1429-1441 (2005)
Lithium Acetylide
Midland M M.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Total Synthesis of (?)-Goniotrionin.
Dias L C and Ferreira M A
The Journal of Organic Chemistry, 77(8), 4046-4062 (2012)
Multikilogram-Scale Synthesis of a Chiral Cyclopropanol and an Investigation of the Safe Use of Lithium Acetylide?Ethylene Diamine Complex.
Bassan E M, et al.
Organic Process Research & Development, 16(1), 87-95 (2011)